Learn More
BRAND™ Frascos con revestimiento de seguridad ámbar
Tienda Brand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
250 ml
500 ml
1000 ml
Descripción
Los frascos roscados con recubrimiento de etileno-acrilato están diseñadas para proteger productos y muestras sensibles a la luz.
- Fabricados con vidrio sodocálcico
- Diseño cuadrado que ahorra espacio
- Temperatura de funcionamiento máxima: 80 °C
- Con tapón de rosca de polipropileno y anillo de vertido de LDPE
Para conservar el recubrimiento, no lo limpie a temperaturas superiores a 60 °C
Especificaciones
Especificaciones
Capacidad | 16,9 oz, 500 ml |
Capacidad (métrico) | 500 ml |
Capacidad (imperial) | 16,9 oz |
Color | Ámbar |
Incluye | Tapón de rosca de polipropileno, anillo de vertido de LDPE |
Material | Vidrio sodocálcico |
Temperatura de funcionamiento | 80 °C |
Tipo de producto | Frasco con revestimiento de seguridad |