Learn More
BRAND™ Matraces aforados de vidrio BLAUBRAND™, clase A, USP, certificado
Indispensable para la preparación de diluciones y soluciones estándar
Marca:  BRAND™ 36981
62.74 EUR hasta el 2025-07-13
Use el código promocional "24135" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15158264
  • 66.15€ / paquete de 2
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Usar código promocional 24135 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Solo quedan null
En stock
Descripción
  • Incluye tapón de vidrio con punta de goteo
  • La impresión de esmalte azul en contraste con la de los matraces transparentes garantiza una combinación óptima de resistencia y legibilidad
  • Disponibles en todos los tamaños ISO de 5 a 2000 ml
  • Disponibles en color transparente y ámbar
  • Fabricado con un bajo coeficiente de expansión, vidrio de borosilicato 3.3 químicamente resistente
  • Se suministran con número de lote y un certificado de lote USP adjunto en el embalaje original
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
To Contain
Glass
250 ml
±0.12 mL USP
Volumetric Flask
Reusable
Narrow
A
NS 14/23
USP
Transparente
Vidrio
2 Pieces
Autoclavable
No
Non-sterile
Round