Learn More
BRAND™ Matraces aforados de vidrio BLAUBRAND™, clase A, USP, certificado
Indispensable para la preparación de diluciones y soluciones estándar
Marca: BRAND™ 37470
133.30 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24375" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Incluye tapón de vidrio con punta de goteo
- La impresión de esmalte azul en contraste con la de los matraces transparentes garantiza una combinación óptima de resistencia y legibilidad
- Disponibles en todos los tamaños ISO de 5 a 2000 ml
- Disponibles en color transparente y ámbar
- Fabricado con un bajo coeficiente de expansión, vidrio de borosilicato 3.3 químicamente resistente
- Se suministran con número de lote y un certificado de lote USP adjunto en el embalaje original
Especificaciones
To Contain | |
Glass | |
500 ml | |
±0.2 mL USP | |
Volumetric Flask | |
Reusable | |
Narrow | |
A | |
NS 19/26 |
USP | |
Ámbar | |
Vidrio | |
2 Pieces | |
Autoclavable | |
No | |
Non-sterile | |
Round |