Learn More
BRAND™ Cubiertas de alfombrilla para placas de pocillos profundos
Proporciona un sellado de tapón eficaz para cada pocillo. El uso de alfombrillas de cobertura reduce el volumen máximo de pocillos, pero mejora el sellado y reduce la evaporación de la muestra.
87.70€ - 621.00€
Especificaciones
Color | Natural |
---|---|
Solvent Or Alcohol Resistant | No Resistance |
Esterilidad | Non-sterile |
Formato | ANSI/SLAS |
Precortados | No |
Código de producto | Marca | Plate Compatibility | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Plate Compatibility | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10089920
|
BRAND™
701360 |
Microplaca, 1,1 ml |
89.30€
paquete de 24 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10315621
|
BRAND™
701362 |
Microplaca, 2,2 ml |
87.70€
paquete de 24 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10655903
|
BRAND™
701357 |
Placa de 384 pocillos profundos, 0,3 ml |
621.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 12-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10585863
|
BRAND™
701358 |
Placa de 96 pocillos profundos, 0,5 ml |
382.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11613149
|
BRAND™
701368 |
Placa de 96 pocillos profundos, 1,2 ml |
294.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Para usar con placas de 96 pocillos, de 364 pocillos y de pocillos profundos
- Las alfombrillas de polipropileno, polietileno y silicona son esterilizables en autoclave (el EVA no es esterilizable en autoclave).
- Mejora el sellado y reduce la evaporación de la muestra.
Especificaciones
Natural | |
Non-sterile | |
No | |
None | |
No |
No Resistance | |
ANSI/SLAS | |
Alfombrilla de cobertura | |
No | |
Down to -80°C |