Learn More
BRAND™ Tubo de secado
Se adapta a todos los modelos de Dispensette™ Digital Buret™ y Titrette™
Marca: BRAND™ 707930
29.79 EUR hasta el 2025-08-22
Use el código promocional "24148" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Sin agente desecante
- Incluye anillo de sellado del bloque de válvulas
Especificaciones
Tubo de secado opaco | |
Bureta digital Dispensette™ |