Learn More
BRAND™ Aspirador para bocas de frascos QuikSip™
Práctico para la eliminación de líquido de sobrenadantes, medios de cultivo celular y otros líquidos de placas, matraces y tubos de centrifugación, entre otros
Marca: BRAND™ 4723150
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- No requiere fuente de vacío externa, por lo que se puede transportar fácilmente
- Cada carrera del émbolo ofrece potencia para una aspiración de hasta 25 ml
- El controlador exclusivo de accionamiento con pulgar es compatible con puntas de pipeta desechables, micropipetas y pipetas Pasteur de vidrio
- Todas las piezas humedecidas son esterilizables en autoclave y los cilindros/pistón estériles están disponibles para su uso en aplicaciones estériles
- Rosca de 45 mm de rosca, con adaptadores incluidos para frascos de 33 mm y S40
- Hay disponibles otros adaptadores de rosca
- Tubo de recogida no incluido
Especificaciones
Aspirador para partes superiores de frascos | |
25 ml | |
De 59° a 104 °F | |
0,84 oz |
Esterilizable en autoclave | |
Controlador QuikSip™ con tubos de silicona de 200 cm, cartucho cilindro/pistón de repuesto, adaptadores de polipropileno de rosca de 45/33 mm y 45/38 mm, manual de funcionamiento | |
De 15 °C a 40 °C | |
1 año |