Learn More
BRAND™ Microplacas BRANDplates™ pureGrade™ S de 384 pocillos
Microplacas estériles no tratadas para diversas aplicaciones
Marca: BRAND™ 781687
805.19 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24284" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Superficie de PS no tratada
- Adherencia media
- Esterilizado mediante radiación beta
- Placa estéril para la mayoría de las aplicaciones
Especificaciones
No Barcode | |
Con tapa | |
En envase individual | |
Poliestireno | |
384 | |
Sin tratar | |
Tareas de laboratorio, tales como almacenamiento, cribaje y ensayos homogéneos |
Estándar | |
16 x 24 | |
Negro, Fondo transparente | |
0,12 ml | |
Estéril | |
Plano | |
50/caja |