Learn More
BRANDTECH™ VITLAB™ Matraces aforados de PMP de clase A con tapones NS
These Class A Volumetric Flasks with NS Stoppers, calibrated 'to contain', are an excellent break-resistant alternative to glass in the laboratory.
112.50€
Especificaciones
Calibración | Calibrado “para contener” según DIN EN ISO 1042 |
---|---|
Material del cierre | Polipropileno |
Color | Translúcido |
Material | PMP |
Incluye | Número de lote impreso, certificado de lote |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Junta cónica estándar | Tolerancia | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Junta cónica estándar | Tolerancia | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11308553
|
BRANDTECH™ VITLAB™
67404 |
250 ml | 19/26 | 0,15 mL | |||||
Descripción
- Cumplen las tolerancias de clase A según DIN EN ISO 1042
- Fabricados con polimetilpenteno transparente de cristal
- El certificado suministrado incluye el valor medio de la prueba y el lote (lote y año impresos en el producto)
- La tensión térmica de hasta 121 °C (esterilización en autoclave) no provoca que se superen de manera permanente los límites de tolerancia
- Sin embargo, para conservar las marcas, se recomienda limpiar a una temperatura no superior de 60 °C
- Disponibles en una amplia gama de capacidades y tamaños de tapón
Especificaciones
Calibrado “para contener” según DIN EN ISO 1042 | |
Translúcido | |
Número de lote impreso, certificado de lote | |
121 °C máx. | |
Reusable | |
Joint | |
Round |
Polipropileno | |
PMP | |
Volumetric Flask | |
Autoclavable | |
No | |
Non-sterile | |
Tapón NS |