Learn More
VACUUBRAND™ Kit de ampliación del sistema de bombeo PC3001 VARIO™ Pro
Control remoto de la bomba con el controlador CVC 3000
Marca: VACUUBRAND™ 20699923
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Permite el montaje remoto del controlador desde el PC3001 VARIO Pro (para todos los modelos).Incluye patas y un soporte.
Especificaciones
Control remoto de la bomba con el controlador CVC 3000 | |
Pies y soporte | |
Kit de extensión |