Learn More
Alpaco™ Abrazaderas de latón con tornillos verticales
Proporciona una fijación uniforme alrededor de los tubos para crear una junta estanca al agua. Las abrazaderas de latón con tornillos verticales Alpaco™ tienen una resistencia al agua garantizada y se cierran con la mano y sin herramientas.
Marca:  Alpaco™ M-NH 25/10-1167
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11934947
  • 29.48€ / paquete de 10
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 02-07-2025
Descripción
  • Reutilizable
  • Resiste la presión
  • Sin necesidad de lubricantes para el montaje
  • Sujeción suave para evitar daños en el tubo
Especificaciones
Especificaciones
10/paq.
Latón
20 a 25 mm
Abrazadera para tubos
Diámetro exterior de la manguera: Entre 20 y 25 mm