Learn More
Cole-Parmer™ Liofilizador de control Lyovapor™ L-200 Pro con 4 estantes calentables: carro móvil
Offers very good chemical resistance. Ideal when working with any rigid tubing, including tubing made from fluoropolymers, other rigid plastics and metals
11.00€ - 20.75€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Material | Latón |
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) | -85 °F |
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | - 65 °C |
Presión máxima | 400 psi |
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11875403
|
Cole-Parmer™
31412-00 |
1/4 pulg |
11.05€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
11895403
|
Cole-Parmer™
31412-02 |
3,17 mm (1/2 pulgadas) | N/A | ||||||
11789839
|
Cole-Parmer™
31412-51 |
1/8 pulg | N/A | ||||||
11775918
|
Cole-Parmer™
31412-50 |
1/16 pulg |
18.40€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 18-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Very good chemical resistance.
- Compression fittings work well with rigid tubing such as PTFE or polypropylene.
- A compression fitting has a nut that compresses rigid tubing against fitting body for high-pressure applications.
- Compression connector family is ideal when working with rigid tubing.
- When selecting your fittings, consider your tubing type, material compatibility and temperature and pressure conditions.
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
-85 °F | |
400 psi | |
de 250 °C |
Latón | |
- 65 °C | |
482 °F | |
Unión de compresión recta |