Learn More
Masterflex™ Adaptador de rosca de latón
De montaje fácil y rápido
Marca:  Masterflex™ 30904-32
Código de producto. 11786028
  • 47.75€ / paquete de 5
Fecha estimada de envoi: 26-06-2025
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Disponible en una variedad de configuraciones para satisfacer una amplia gama de necesidades de laboratorio
  • Adapta una rosca NPT macho a una manguera dentada.
Especificaciones
Especificaciones
Adaptador de rosca
Latón
1/2 pulg
NPT de 6,35 mm (1/2 pulgadas)
Conector de púa × NPT(macho)
1/2 in
NPT de 6,35 mm (1/2 pulgadas)