Learn More
Brij™ 30, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Brij™ 30 |
Color | De incoloro a amarillo |
Valor ácido | 2mg KOH/g max. |
Forma física | Líquido |
Punto de fusión | 14.0°C |
Densidad | 0.9500g/mL |
Cantidad | 2.5 kg |
Temperatura de inflamación | >149°C |
Valor hidroxilo | 145 to 165mg KOH/g |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Brij]TS 30