Learn More
Brij™ 35, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11956941 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
CAS: 9002-92-0 | C14H30O2 | 230.39 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9002-92-0
Fórmula molecular C14H30O2
Peso molecular (g/mol) 230.39
Número MDL MFCD00043063
Clave InChI SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Polyoxyethylene(23)lauryl ether
Nombre IUPAC 2-(dodeciloxi)etano-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCOCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Brij™ 35
Color Blanco
Valor ácido 5mg KOH/g max.
Forma física Pellets cerosos
Punto de ebullición >100.0°C
Punto de fusión 33.0°C to 40.0°C
Cantidad 5 kg
Temperatura de inflamación >149°C
Valor hidroxilo 40 to 60mg KOH/g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Tambor de plástico
Fórmula lineal C12H25(OCH2CH2)23OH
Agua 1% max.
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, propylene glycol, insoluble in mineral oil and vegetable oils
Formula Weight (peso de la fórmula) 1199.56
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Brij]TS 35