Learn More
Brij(R) L23, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11442478
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1000 g
5000 g
CAS: 9002-92-0 | C14H30O2 | 230.39 g/mol
Brij™ L23 is use in Stein-Moore chromatography. Used in the schlerotherapy treatments, in those suffering from blood vessel malformations and mutations. It acts as a surfactant in Micellar electrokinetic chromatography (MEKC).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Brij™ L23 se utiliza en la cromatografía Stein-Moore. Utilizado en los tratamientos de escleroterapia, en aquellos que sufren de malformaciones y mutaciones de vasos sanguíneos. Actúa como surfactante en la cromatografía electrocinética micelar (MEKC).
Solubilidad
Soluble en agua (40 mg/ml) a 20 °C metanol, cloroformo y etanol.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien cerrado. Con buena ventilación. Almacenar lejos de agentes oxidantes. Se utiliza como agente humidificante, detergente o emulsionante. Brij™L23 es un detergente utilizado para medir la concentración de negro de carbono en los tejidos pulmonares.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 9002-92-0
Fórmula molecular C14H30O2
Peso molecular (g/mol) 230.39
Número MDL MFCD00043063
Clave InChI SFNALCNOMXIBKG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Brij™ 35; Tricosaethylene glycol mono-n-dodecyl ether
Nombre IUPAC 2-(dodeciloxi)etano-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCOCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Brij™ L23
Punto de fusión ∼35°C to 40°C
Cantidad 5000 g
Fórmula lineal CH3(CH2)10CH2(OCH2CH2)23OH
Información de solubilidad Soluble in water (40mg/ml) at 20°C methanol,chloroform and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 1199.57
compliance-icons
Nombre del producto
  • Brij L23
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional..