Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul brillante G, puro
Código de producto. 10398933 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 6104-58-1 | C47H48N3NaO7S2 | 854.025 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6104-58-1
Fórmula molecular C47H48N3NaO7S2
Peso molecular (g/mol) 854.025
Número MDL MFCD00078482
Clave InChI RWVGQQGBQSJDQV-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Acid Blue 90, Brilliant Blue G 250, C.I. 42655
PubChem CID 6328534
Nombre IUPAC Sodio;3-[[4-[(Z)-[4-(4-etoxianilina)fenil]-[4-[etil-[(3-sulfonatofenil)metil]azanioiliden]-2-metilciclohexa-2,5-dien-1-iliden]metil]-N-etil-3-metilanilino]metil]benzenosulfonato
SMILES CCN(CC1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)[O-])C2=CC(=C(C=C2)C(=C3C=CC(=[N+](CC)CC4=CC(=CC=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C3C)C5=CC=C(C=C5)NC6=CC=C(C=C6)OCC)C.[Na+]
Especificaciones
Absorbancia 425 (at lambda min.)
Nombre del producto químico o material Brilliant blue G
Punto de fusión >100.0°C
Índice de absorción 0.95 to 1.15
Contenido de tinte 60% min.
Beilstein 14, II, 450
Información de solubilidad Solubility in water: 40g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 608 to 618nm (in 50:50 IMS:H2O)
Formula Weight (peso de la fórmula) 854.02
Pérdida por secado 10% max. (105°C)
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 500 g
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Brilliant Blue G-250