Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul brillante R, puro
CAS: 6104-59-2 | C45H44N3NaO7S2 | 825.97 g/mol
27.10€ - 741.00€
CAS | 6104-59-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C45H44N3NaO7S2 |
Peso molecular (g/mol) | 825.97 |
Número MDL | MFCD00041762 |
Clave InChI | HAEGGLCXLFWTBE-UHFFFAOYSA-M |
Sinónimo | Acid Blue 83, C.I. 42660, Coomassie™ Brilliant Blue R-250 |
PubChem CID | 61365 |
Nombre IUPAC | sodio; 3-[[4-[[4-(4-etoxianilino)fenilo]-[4-[etil-[(3-sulfonatofenil)metil]azaniomilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]metil]-N-etilanilino]metil]benzenesulfonato |
SMILES | [Na+].CCOC1=CC=C(NC2=CC=C(C=C2)[C+](C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10124260
|
Thermo Scientific Chemicals
191490050 |
5 g | Frasco de vidrio |
27.10€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10184300
|
Thermo Scientific Chemicals
191490250 |
25 g | Frasco de vidrio |
78.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10378090
|
Thermo Scientific Chemicals
191491000 |
100 g | Frasco de vidrio |
220.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10743524
|
Thermo Scientific Chemicals
191495000 |
500 g | Frasco de vidrio |
741.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
6104-59-2 | |
825.97 | |
HAEGGLCXLFWTBE-UHFFFAOYSA-M | |
61365 | |
[Na+].CCOC1=CC=C(NC2=CC=C(C=C2)[C+](C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C=C1 |
C45H44N3NaO7S2 | |
MFCD00041762 | |
Acid Blue 83, C.I. 42660, Coomassie™ Brilliant Blue R-250 | |
sodio; 3-[[4-[[4-(4-etoxianilino)fenilo]-[4-[etil-[(3-sulfonatofenil)metil]azaniomilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]metil]-N-etilanilino]metil]benzenesulfonato |
Especificaciones
700 (at lambda min.) | |
174.0°C to 180.0°C | |
6104-59-2 | |
C45H44N3NaO7S2 | |
Acid Blue 83, C.I. 42660, Coomassie™ Brilliant Blue R-250 | |
HAEGGLCXLFWTBE-UHFFFAOYSA-M | |
[Na+].CCOC1=CC=C(NC2=CC=C(C=C2)[C+](C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C2=CC=C(C=C2)N(CC)CC2=CC=CC(=C2)S([O-])(=O)=O)C=C1 | |
825.97 | |
588 to 596nm (in 50:50 ethanol:water) | |
Pure | |
Polvo cristalino |
Brilliant Blue R | |
Pure | |
1 to 1.2 | |
MFCD00041762 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: practically insoluble in ethanol | |
Auténtico | |
sodio; 3-[[4-[[4-(4-etoxianilino)fenilo]-[4-[etil-[(3-sulfonatofenil)metil]azaniomilideno]ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]metil]-N-etilanilino]metil]benzenesulfonato | |
61365 | |
825.98 | |
Burdeos a marrón-morado |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'einecsNumber' : 228-060-5
missing translation for 'tsca' : TSCA