Learn More
Estándar Brix, Reagecon™
BIOPHARMA
Código de producto. 13494016 Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Concentración:
0.05
10% sucrose
30% sucrose
60% sucrose
Estabilizado para tener una vida útil extendida de 12 meses. El estándar Brix de Reagecon™ es una gama de estándares de índice de refracción de sacarosa listos para usar en un cómodo frasco gotero para su uso con todo tipo de refractómetros. Resultados de las pruebas acreditados por la ISO 17025 y fabricados de acuerdo con la Guía ISO 34.
Esta gama de soluciones estándar de sacarosa contiene materias primas de alta pureza, puede utilizarse con cualquier marca de refractómetro y está estabilizada para tener una vida útil prolongada a fin de ofrecer un valor excelente a los usuarios que no están obligados a seguir las directrices de la ICUMSA.
  • Preparado gravimétricamente sobre una base de peso/peso: Tanto el soluto (sacarosa) como el disolvente (agua) se pesan sobre una balanza calibrada utilizando pesos trazables OIML.
  • El certificado de calibración de balanza se emite de conformidad con la norma ISO 17025 para la calibración de máquinas de pesaje no automáticas (INAB Ref.: 265C)
  • El valor Brix se verifica utilizando un refractómetro calibrado y controlado por temperatura de alto rendimiento utilizando estándares Brix acreditados por la guía ISO 34 de alta pureza.
CAS 57-50-1, 7732-18-5
Fórmula molecular C12H22O11
Peso molecular (g/mol) 342.30
Número MDL MFCD00006626
Clave InChI CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
Sinónimo Sucrose solution
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sucrose
Descripción Accredited to ISO 17025, In accordance with ISO Guide 34
Envase Recipiente cuentagotas
Cantidad 15 ml
Forma física Líquido
Concentración 0.05
Para utilizar con (equipo) Todas las marcas de refractómetros
Nombre IUPAC (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihidroxi-2,5-bis(hidroximetil)oxolan-2-il]oxi-6-(hidroximetil)oxano-3,4,5-triol
Solubilidad Soluble en agua
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.3g/mol
Solvent or Matrix Water