Learn More
Solución estándar de bromato de bromuro, 0,05 M, Honeywell™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Descripción
Los productos de valoración de alta calidad de Honeywell cubren todo el flujo de trabajo de valoración e incluyen:´
- Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
- Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
- Reactivos para complexometría:
- Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
- Agentes de enmascaramiento
- Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Bromide bromate Standard Solution |
CAS | 7732-18-5, 7758-02-3, 7758-01-2 |
Cantidad | 1 L |
Fórmula molecular | H2O |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Clave InChI | XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | O |
Nombre IUPAC | refrigeración |
Peso molecular (g/mol) | 18.02 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 0.05M |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- bromide bromate standard solution
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- H350-Puede provocar cáncer.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: potassium bromate, potassium bromide