Learn More
Bromine concentrate, For 1L standard solution, 0.05 M Br2, Honeywell Fluka™
Código de producto. p-7122093 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
6 x 1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
for 1L standard solution, 0.05 M Br2
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7726-95-6
Fórmula molecular Br
Peso molecular (g/mol) 79.91
Clave InChI CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
PubChem CID 24408
ChEBI CHEBI:29224
Nombre IUPAC bromo molecular
SMILES [Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromine concentrate
Cantidad 1 Pc.
Número MDL MFCD00010896
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 159.81g/mol
Densidad 1.307g/mL at 25°C
compliance-icons
Nombre del producto
  • Bromine concentrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H350-Puede provocar cáncer.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: potassium bromate, Potassium bromide