Learn More
Bromo líquido, 99,998 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15412977
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
250 mL
CAS: 7726-95-6 | Br | 79.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7726-95-6
Fórmula molecular Br
Peso molecular (g/mol) 79.91
Número MDL MFCD00010896
Clave InChI CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo bromine, dibromine, brom, bromine solution, brome, bromo, broom, bromine water, bromo italian, bromo spanish
PubChem CID 24408
ChEBI CHEBI:29224
SMILES [Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromine liquid
Color Rojo a marrón
Forma física Líquido rojo-marrón
Cantidad 250 mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.998% (metals basis)
Nombre IUPAC bromo molecular
Porcentaje de pureza 99.99+%
Olor Unpleasant
Presión de vapor 173mm Hg at 20°C