Learn More
Anhídrido bromoacético, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13094-51-4 | C4H4Br2O3 | 259.87 g/mol
141.71€ - 538.68€
CAS | 13094-51-4 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H4Br2O3 |
Peso molecular (g/mol) | 259.87 |
Número MDL | MFCD00045041 |
Clave InChI | FUKOTTQGWQVMQB-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | bromoacetic anhydride, 2-bromoacetic anhydride, acetic acid, 2-bromo-,1,1'-anhydride, 2-bromoacetyl 2-bromoacetate, bromoaceticanhydride, acetic acid, bromo-, anhydride |
PubChem CID | 4259817 |
Nombre IUPAC | (2-bromoacetil) 2-bromoacetato |
SMILES | C(C(=O)OC(=O)CBr)Br |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10244884
|
Thermo Scientific Acros
426700050 |
5 g | Frasco de vidrio |
141.71€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10788425
|
Thermo Scientific Acros
426700250 |
25 g | Frasco de vidrio |
538.68€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
13094-51-4 | |
259.87 | |
FUKOTTQGWQVMQB-UHFFFAOYSA-N | |
4259817 | |
C(C(=O)OC(=O)CBr)Br |
C4H4Br2O3 | |
MFCD00045041 | |
bromoacetic anhydride, 2-bromoacetic anhydride, acetic acid, 2-bromo-,1,1'-anhydride, 2-bromoacetyl 2-bromoacetate, bromoaceticanhydride, acetic acid, bromo-, anhydride | |
(2-bromoacetil) 2-bromoacetato |
Especificaciones
Bromoacetic anhydride | |
40°C to 44°C | |
Auténtico | |
C4H4Br2O3 | |
MFCD00045041 | |
FUKOTTQGWQVMQB-UHFFFAOYSA-N | |
(2-bromoacetil) 2-bromoacetato | |
4259817 | |
95% |
13094-51-4 | |
Blanco a marrón | |
94% min. (ex Br) (Argentometry) | |
BrCH2C(=O)OC(=O)CH2Br | |
bromoacetic anhydride, 2-bromoacetic anhydride, acetic acid, 2-bromo-,1,1'-anhydride, 2-bromoacetyl 2-bromoacetate, bromoaceticanhydride, acetic acid, bromo-, anhydride | |
C(C(=O)OC(=O)CBr)Br | |
259.87 | |
259.87 | |
Sólido |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca daños oculares graves.
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Peligro
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.