Learn More
Thermo Scientific Chemicals Púrpura de bromocresol
Código de producto. 11474097
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
CAS: 115-40-2 | C21H16Br2O5S | 540.22 g/mol
Se utiliza como indicador de pH y para medir las concentraciones de albúmina en el suero. Se utiliza como indicador de pH (de 5,2 a 6,8: de amarillo a azul-morado) y también en la determinación espectrofotométrica de seroalbúmina.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como indicador de pH y para medir las concentraciones de albúmina en el suero.Se utiliza como indicador de pH (de 5,2 a 6,8: de amarillo a azul-morado) y también en la determinación espectrofotométrica de seroalbúmina.
Solubilidad
Insoluble en agua.Soluble en etanol (80 mg/ml), alcohol, metanol (4 mg/ml), cellosolve de metilo (300 mg/ml) y alcalinos diluidos.
Notas
Intervalo de transición: pH 5,2 (amarillo) a pH 6,8 (morado)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115-40-2
Fórmula molecular C21H16Br2O5S
Peso molecular (g/mol) 540.22
Número MDL MFCD00011681
Clave InChI ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8273
ChEBI CHEBI:86154
Nombre IUPAC 2-bromo-4-[3-(3-bromo-4-hidroxi-5-metilfenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]-6-metilfenol
SMILES CC1=CC(=CC(Br)=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromocresol Purple
Punto de fusión ∼240°C (decomposition)
Beilstein 359618
Índice Merck 14,1387
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in ethanol (80mg/ml),alcohol,methanol (4mg/ml),methyl cellosolve (300mg/ml) and dilute alkalies.
Formula Weight (peso de la fórmula) 540.24
Cantidad 10 g