Learn More
Indicador morado de bromocresol, reactivo farmacopea europea, Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15683820 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Indicador, react. farmacopea farmacopea
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 115-40-2
Fórmula molecular C21H16Br2O5S
Peso molecular (g/mol) 540.22
Número MDL MFCD00011681
Clave InChI ABIUHPWEYMSGSR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 8273
ChEBI CHEBI:86154
Nombre IUPAC 2-bromo-4-[3-(3-bromo-4-hidroxi-5-metilfenil)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxatiol-3-il]-6-metilfenol
SMILES CC1=CC(=CC(Br)=C1O)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC(C)=C(O)C(Br)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromocresol Purple
Punto de fusión 240°C
Nombre de nota Reag. Ph. Eur.
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 359618
Formula Weight (peso de la fórmula) 540.22g/mol
Envase Frasco de vidrio
Idoneidad Complies for change range
pH 5.2 to 6.8 (yellow to purple)
Cantidad 25 g