Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal dódica morada de bromocresol
CAS: 62625-30-3 | C21H15Br2NaO5S | 562.204 g/mol
41.75€ - 146.00€
CAS 62625-30-3
Fórmula molecular C21H15Br2NaO5S
Peso molecular (g/mol) 562.204
Número MDL MFCD00148896
Clave InChI KVSJYIXUWNOWBD-UGAWPWHASA-M
Sinónimo Bromocresol Purple, water soluble
PubChem CID 23665568
Nombre IUPAC sodio;2-[(E)-(3-bromo-4-hidroxi-5-metilfenilo)-(3-bromo-5-metil-4-oxociclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metil]benzenesulfonato
SMILES CC1=CC(=C(C2=CC=CC=C2S(=O)(=O)[O-])C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)C)C=C(C1=O)Br.[Na+]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11499376
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
A19082.09
10 g
41.75€
10 g
11409386
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
A19082.18
50 g
146.00€
50 g
Descripción
Descripción
Bromocresol purple sodium salt is used to isolate acid-producing bacteria from sauerkraut juice, and lactic bacteria is scalped by morphology and share, then morphological, physiological and biochemical interactions. It can be used as a fluorescent stain to detect yeast cells with plasma membrane damage for dead cell counts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La sal sódica morada de bromocresol se utiliza para aislar las bacterias productoras de ácido del jugo de chucrut, y las bacterias lácticas son descabezadas por la morfología y comparten, luego, las interacciones morfológicas, fisiológicas y bioquímicas. Puede utilizarse como una tinción fluorescente para detectar células de levadura con daño en la membrana de plasma para el recuento de células muertas.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Intervalo de transición: de pH 5,2 (amarillo) a pH 6,8 (morado)
Especificaciones
62625-30-3
562.204
KVSJYIXUWNOWBD-UGAWPWHASA-M
23665568
CC1=CC(=C(C2=CC=CC=C2S(=O)(=O)[O-])C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)C)C=C(C1=O)Br.[Na+]
C21H15Br2NaO5S
MFCD00148896
Bromocresol Purple, water soluble
sodio;2-[(E)-(3-bromo-4-hidroxi-5-metilfenilo)-(3-bromo-5-metil-4-oxociclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metil]benzenesulfonato
Especificaciones
Bromocresol Purple sodium salt
62625-30-3
MFCD00148896
Soluble in water.
CC1=CC(=C(C2=CC=CC=C2S(=O)(=O)[O-])C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)C)C=C(C1=O)Br.[Na+]
562.204
562.22
∼255°C (decomposition)
C21H15Br2NaO5S
Bromocresol Purple, water soluble
KVSJYIXUWNOWBD-UGAWPWHASA-M
sodio;2-[(E)-(3-bromo-4-hidroxi-5-metilfenilo)-(3-bromo-5-metil-4-oxociclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metil]benzenesulfonato
23665568
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 263-655-3
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes