Learn More
Thermo Scientific Chemicals Morado de bromocresol, sal sódica, pura, soluble en agua, indicador
CAS: 62625-30-3 | C21H15Br2NaO5S | 562.204 g/mol
Marca:  Thermo Scientific Chemicals 229610100
47.56 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Cantidad 10 g
Envase Frasco de vidrio
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10194560
  • 47.80€ / 10 g
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
62625-30-3
562.204
KVSJYIXUWNOWBD-UGAWPWHASA-M
23665568
CC1=CC(=C(C2=CC=CC=C2S(=O)(=O)[O-])C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)C)C=C(C1=O)Br.[Na+]
C21H15Br2NaO5S
MFCD00148896
BCP, Bromcresol Purple, sodium salt, 5';, 5';';-Dibromo-o-cresolsulfonephthalein, sodium salt
sodio;2-[(E)-(3-bromo-4-hidroxi-5-metilfenilo)-(3-bromo-5-metil-4-oxociclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metil]benzenesulfonato
Especificaciones
Bromocresol Purple, sodium salt
62625-30-3
MFCD00148896
15, 1394
Solubility in water: Soluble
Auténtico
sodio;2-[(E)-(3-bromo-4-hidroxi-5-metilfenilo)-(3-bromo-5-metil-4-oxociclohexa-2,5-dien-1-ilideno)metil]benzenesulfonato
23665568
Pure
900 min. (590nm, 0.01N NaOH)
Marrón a rojo
Polvo
Water soluble, Indicator, Pure
C21H15Br2NaO5S
19, 91
BCP, Bromcresol Purple, sodium salt, 5';, 5';';-Dibromo-o-cresolsulfonephthalein, sodium salt
KVSJYIXUWNOWBD-UGAWPWHASA-M
CC1=CC(=C(C2=CC=CC=C2S(=O)(=O)[O-])C3=CC(=C(C(=C3)Br)O)C)C=C(C1=O)Br.[Na+]
562.204
562.2
Frasco de vidrio
from pH 5.2 (yellow) to p 6.8 (purple)
10 g
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Bromocresol Purple, sodium salt, water soluble, indicator
SDS Documentos