Learn More
Bromociclobutano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11465193
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
CAS: 4399-47-7 | C4H7Br | 135.004 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4399-47-7
Fórmula molecular C4H7Br
Peso molecular (g/mol) 135.004
Número MDL MFCD00001317
Clave InChI KXVUSQIDCZRUKF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cyclobutyl bromide, cyclobutane, bromo, cyclobutylbromid, cyclobutylbromide, bromo cyclobutane, bromo-cyclobutane, bromocyclobutane, acmc-209jw1, ksc235o4p, inchi=1/c4h7br/c5-4-2-1-3-4/h4h,1-3h
PubChem CID 78110
Nombre IUPAC bromociclobutano
SMILES C1CC(C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromocyclobutane
Densidad 1.431
Punto de ebullición 107°C to 108°C
Temperatura de inflamación 22°C (71°F)
Índice de refracción 1.4795
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 1900415
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.01
Porcentaje de pureza 95%