Learn More
Bromociclobutano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 4399-47-7 | C4H7Br | 135.004 g/mol
64.75€ - 708.00€
CAS | 4399-47-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H7Br |
Peso molecular (g/mol) | 135.004 |
Número MDL | MFCD00001317 |
Clave InChI | KXVUSQIDCZRUKF-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | cyclobutyl bromide, cyclobutane, bromo, cyclobutylbromid, cyclobutylbromide, bromo cyclobutane, bromo-cyclobutane, bromocyclobutane, acmc-209jw1, ksc235o4p, inchi=1/c4h7br/c5-4-2-1-3-4/h4h,1-3h |
PubChem CID | 78110 |
Nombre IUPAC | bromociclobutano |
SMILES | C1CC(C1)Br |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11455193
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12817.03 |
1 g |
64.75€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11465193
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12817.06 |
5 g |
209.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11475193
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12817.14 |
25 g |
708.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
4399-47-7 | |
135.004 | |
KXVUSQIDCZRUKF-UHFFFAOYSA-N | |
78110 | |
C1CC(C1)Br |
C4H7Br | |
MFCD00001317 | |
cyclobutyl bromide, cyclobutane, bromo, cyclobutylbromid, cyclobutylbromide, bromo cyclobutane, bromo-cyclobutane, bromocyclobutane, acmc-209jw1, ksc235o4p, inchi=1/c4h7br/c5-4-2-1-3-4/h4h,1-3h | |
bromociclobutano |
Especificaciones
Bromocyclobutane | |
1.431 | |
22°C (71°F) | |
1.4795 | |
UN1993 | |
Light sensitive | |
KXVUSQIDCZRUKF-UHFFFAOYSA-N | |
bromociclobutano | |
78110 | |
95% |
4399-47-7 | |
107°C to 108°C | |
C4H7Br | |
MFCD00001317 | |
1900415 | |
cyclobutyl bromide, cyclobutane, bromo, cyclobutylbromid, cyclobutylbromide, bromo cyclobutane, bromo-cyclobutane, bromocyclobutane, acmc-209jw1, ksc235o4p, inchi=1/c4h7br/c5-4-2-1-3-4/h4h,1-3h | |
C1CC(C1)Br | |
135.004 | |
135.01 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H225-H315-H319-H335
Líquido y vapor altamente inflamables.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H225-H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:LÍQUIDOS INFLAMABLES, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 224-530-9
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- Bromocyclobutane
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Bromocyclobutane