Learn More
Bromocicloheptano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 2404-35-5 | C7H13Br | 177.09 g/mol
en la oferta - 84.25€
CAS 2404-35-5
Fórmula molecular C7H13Br
Peso molecular (g/mol) 177.09
Número MDL MFCD00004149
Clave InChI LOXORFRCPXUORP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo cycloheptane, bromo, cycloheptyl bromide, cycloheptylbromide, bromocyclo-heptane, 2-bromocycloheptane, bromocycloheptane, acmc-209g8c
PubChem CID 16992
Nombre IUPAC bromocicloheptano
SMILES BrC1CCCCCC1
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11406326
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23110.06
5 g
27.90€
5 g
11416326
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23110.14
25 g
84.25€
25 g
11426326
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23110.22
100 g
en la oferta
100 g
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
2404-35-5
177.09
LOXORFRCPXUORP-UHFFFAOYSA-N
16992
BrC1CCCCCC1
C7H13Br
MFCD00004149
cycloheptane, bromo, cycloheptyl bromide, cycloheptylbromide, bromocyclo-heptane, 2-bromocycloheptane, bromocycloheptane, acmc-209g8c
bromocicloheptano
Especificaciones
Bromocycloheptane
1.3
68°C (154°F)
1.5052
1098389
LOXORFRCPXUORP-UHFFFAOYSA-N
bromocicloheptano
16992
97%
2404-35-5
71°C to 72°C (10 mmHg)
C7H13Br
MFCD00004149
cycloheptane, bromo, cycloheptyl bromide, cycloheptylbromide, bromocyclo-heptane, 2-bromocycloheptane, bromocycloheptane, acmc-209g8c
BrC1CCCCCC1
177.09
177.09
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H227
Líquido combustible.
P210-P280-P370+P378q-P501c
H227.
missing translation for 'einecsNumber' : 219-294-9
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes