Learn More
Bromoetano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7020744
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
Normativa: Este producto contiene sustancias que reducen la capa de ozono. De acuerdo con el Reglamento (CE) Nº 1005/2009, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene sustancias que reducen la capa de ozono. De acuerdo con el Reglamento (CE) Nº 1005/2009, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 74-96-4 | C2H5Br | 108.966 g/mol
Bromoethane is used in organic synthesis for the introduction of ethyl group. It is widely used as solvent, as an anesthetic in medicine and as a refrigerant. It is an important component of antiknock fluid in gasoline. It is also also used in the manufacture of pharmaceuticals like vitamin A as well as in the manufacture of flame retardants.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromoetano se utiliza en la síntesis orgánica para la introducción del grupo etílico. Se utiliza ampliamente como disolvente, como anestésico en medicina y como refrigerante. Es un componente importante del líquido antidetonante en la gasolina. También se utiliza en la fabricación de productos farmacéuticos, como la vitamina A, así como en la fabricación de pirorretardantes.
Solubilidad
Miscible con etanol, éter, cloroformo y disolventes orgánicos.
Notas
Sensible a la luz. Almacénese en lugar fresco. Incompatible con bases fuertes, agentes oxidantes fuertes, magnesio, potasio, calcio, óxidos de sodio, aluminio, cinc y metales alcalinos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74-96-4
Fórmula molecular C2H5Br
Peso molecular (g/mol) 108.966
Número MDL MFCD00000232
Clave InChI RDHPKYGYEGBMSE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethyl bromide, ethane, bromo, 1-bromoethane, monobromoethane, bromic ether, hydrobromic ether, bromure d'ethyle, ethylbromide, etylu bromek, halon 2001
PubChem CID 6332
Nombre IUPAC bromoetano
SMILES CCBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Bromoethane
Punto de fusión -119°C
Densidad 1.461
Punto de ebullición 37°C to 39°C
Temperatura de inflamación −23°C (−9°F)
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98%
Olor Ether-like
Fórmula lineal BrCH2CH3
Índice de refracción 1.4235
Cantidad 100 g
Número UN UN1891
Beilstein 1209224
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,3771
Información de solubilidad Miscible with ethanol,ether,chloroform and organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.97
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido