Learn More
Bromoformo, 96 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
2.5 L
5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
250 ml
5 litros
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Bromoform |
Punto de fusión | 8.0°C |
Color | Incoloro a naranja amarillento |
Densidad | 2.6300g/mL |
Punto de ebullición | 150.0°C to 151.0°C |
Espectro infrarrojo | Auténtico |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 95% min. (GC) |
Envase | Tambor de plástico |
Fórmula lineal | CHBr3 |
Cantidad | 2.5 L |