Learn More
Bromoformo, 97 %, estabilizado con etanol, Thermo Scientific Chemicals
Bromoformo, 97 %, CHBr3, número CAS-75-25-2, tribromometano, tribromuro de metenilo, metano, tribromo, tribrometano, bromoforme, bromoformio, tribromometano, tribromometano, tribromuro de metilo, número de residuos rcra u225, 5000 g, 1731048, de 148 °C a 150 °C, CHEBI:38682, 2,81
423.00€
CAS 75-25-2
Fórmula molecular CHBr3
Peso molecular (g/mol) 252.731
Número MDL MFCD00000128
Clave InChI DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tribromomethane, methane, tribromo, tribrommethan, methenyl tribromide, methyl tribromide, tribrommethaan, tribromometan, bromoforme, bromoformio, rcra waste number u225
PubChem CID 5558
ChEBI CHEBI:38682
Nombre IUPAC bromoformo
SMILES C(Br)(Br)Br
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11403884
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11904.0I
5000 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Bromoform is widely used as a solvent for waxes, oils and greases. It is utilized for mineral ore separation in geological tests. It is used as an intermediate in chemical synthesis as well as a laboratory reagent. It is the ingredient of fire-resistant chemicals and fluid gauges. It acts as a sedative and as cough reducing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromoformo se utiliza ampliamente como disolvente para ceras, aceites y grasas. Se usa para la separación de minerales en pruebas geológicas. Se utiliza como intermedio en la síntesis química, así como reactivo de laboratorio. Es el ingrediente de los productos químicos resistentes al fuego y los medidores de fluidos. Actúa como sedante y como agente reductor de la tos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Un lacrimógeno. Incompatible con metales químicamente activos y bases fuertes.
Especificaciones
75-25-2
252.731
DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N
5558
bromoformo
CHBr3
MFCD00000128
tribromomethane, methane, tribromo, tribrommethan, methenyl tribromide, methyl tribromide, tribrommethaan, tribromometan, bromoforme, bromoformio, rcra waste number u225
CHEBI:38682
C(Br)(Br)Br
Especificaciones
Bromoform
75-25-2
2.81
None
1.585
UN2515
Light sensitive
tribromomethane, methane, tribromo, tribrommethan, methenyl tribromide, methyl tribromide, tribrommethaan, tribromometan, bromoforme, bromoformio, rcra waste number u225
DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N
bromoformo
5558
252.73
Stabilized with ethanol
8°C to 9°C
148°C to 150°C
CHBr3
MFCD00000128
1731048
14,1420
Slightly soluble in water.
C(Br)(Br)Br
252.731
CHEBI:38682
97%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H351-H302-H332-H315-H319
Susceptible de provocar cáncer.
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en caso de inhalación.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P311-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H331
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte: 6,1; grupo de embalaje: III; Nombre del producto expedido: BROMOFORMO
missing translation for 'einecsNumber' : 200-854-6
missing translation for 'rtecsNumber' : PB5600000
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes