Learn More
Azul de bromofenol, indicador, reactivo farmacopea eur., Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Bromophenol Blue |
Nombre de nota | Reag. Ph. Eur., indicator |
% máx. CAS | 100.0000% |
Fórmula lineal | C19H10Br4O5S |
Beilstein | 61698 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 669.96 |
Grado | Reactivo Farmacopea farmacopea |
Envase | Frasco de vidrio |
Cantidad | 25 g |
Título del producto
Azul de bromofenol, indicador, reactivo farmacopea eur., Honeywell Fluka™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido