Learn More
Thermo Scientific Chemicals Colorante de merocianina de Brooker
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Descripción
Brooker's merocyanine dye is used as solvent polarity indicators. It is used as pH sensors and transition metal cation indicators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El colorante de merocianina de Brooker se utiliza como indicador de polaridad de disolvente.′ Se utiliza como sensor de pH e indicador de cationes metálicos de transición.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado.
El colorante de merocianina de Brooker se utiliza como indicador de polaridad de disolvente.′ Se utiliza como sensor de pH e indicador de cationes metálicos de transición.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Brooker's merocyanine dye |
Punto de fusión | 220°C (decomposition) |
Cantidad | 250 mg |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 211.26 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Brooker's merocyanine dye
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- MIXTURE LIST-Contém: Brooker's merocyanine dye