Learn More
Hirschmann™ Matraces aforados de vidrio ámbar de clase A con tapón de polipropileno
Permiten la medición y manipulación precisas y seguras de líquidos y materiales fotosensibles en el laboratorio. Los matraces aforados de vidrio ámbar de clase A Hirschmann Instruments™ con tapón de polipropileno se han fabricado con tubos de vidrio DURAN™ duraderos.
Marca: Hirschmann™ 2640160
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Con tapón de polietileno y esmerilado NS
- Conforme a DIN EN ISO 1042
- Sin corrosión y resistentes a choques térmicos
- Certificado de conformidad, con identificación de lote fechada
Especificaciones
DIN EN ISO 1042 | |
Marrón | |
Vidrio de borosilicato, Vidrio Duran | |
±0,025 ml | |
±0,025 ml | |
A |
Polietileno | |
10 ml | |
90 mm | |
Esmerilado estándar NS 7/16 | |
Sí |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction