Learn More
Corning™ Cabezal de válvula BTD completo
Cabezal de válvula Corning™ completo
105.04€ - 138.84€
Especificaciones
Descripción | Cabezal de válvula BTD completo |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Dispensación de líquidos orgánicos o inorgánicos |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16802100
|
Corning™
6851 |
De 2,5 a 10 ml |
105.04€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 23-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16812100
|
Corning™
6852 |
De 25 a 100 ml |
138.84€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 23-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Especificaciones
Cabezal de válvula BTD completo | |
Dispensación de líquidos orgánicos o inorgánicos |