Learn More
BUCHI Matraces de secado tipo vaso de precipitados para rotavapores
703.00€
Especificaciones
Material | Vidrio estándar |
---|---|
Tipo | Matraz de secado |
Para utilizar con (equipo) | Evaporador giratorio |
Material (recubrimiento) | Plástico y vidrio |
Forma | Pera |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Junta cónica | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Junta cónica | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15500590
|
BUCHI
11063156 |
500 mL | 24/40 |
703.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 01-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Especificaciones
Vidrio estándar | |
Evaporador giratorio | |
Pera |
Matraz de secado | |
Plástico y vidrio | |
60 °C |