Learn More
BUCHI Matraces de evaporación para rotavapores
Utilice estos matraces de evaporación con cualquier rotavapor. Los matraces de evaporación Büchi™ ofrecen una elevada resistencia química frente a ácidos, álcalis y sustancias orgánicas. Ideales para la destilación de disolventes.
Marca:  BUCHI 008770
264.43 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12744973
  • 272.00€ / cada uno
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 06-08-2025
Descripción
  • Pear shaped high-performance flasks for rotary evaporators
  • Exclusive use of DURAN borosilicate glass 3.3
  • High chemical resistance against acids, alkalis and organic substances
  • Resistant to thermal shocks and high temperatures combined with low thermal expansion
  • Constant monitoring of glass wall thickness uniformity
  • High degree of attention paid to sphericity of rotating glass parts
  • Glass parts are tension-relieved at 560°C
  • Available in volumes from 50mL to 3000mL
  • Available uncoated or with P+G coating
Especificaciones
Especificaciones
Vidrio estándar
Evaporador giratorio
Pera
29.2/42
3000 mL
Matraz de evaporación
Uncoated
29.2/42
60 °C
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
BUCHI Matraces de evaporación para rotavapores > Evaporating flask; Size: 3000 mL; Joint: SJ 29.2/42