Learn More
BUCHI Glass Column MPLC
367.00€
Especificaciones
Tipo de columna | Sepacore™ C-690 MPLC Glass |
---|---|
Material | Vidrio de borosilicato |
Tipo | MPLC Glass Column |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10839770
|
BUCHI
022955 |
460 mm | 100 mm | N/A | |||||
Especificaciones
Sepacore™ C-690 MPLC Glass | |
Vidrio de borosilicato | |
MPLC Glass Column |