Learn More
BUCHI Cubierta superior del baño de calentamiento
Marca:  BUCHI 048230
Código de producto. 10183823
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
Cubierta superior
Baño de calentamiento B-491, B-100
Ahorrar energía y reducir la evaporación de los medios de calentamiento