Learn More
Buffer solution, 12.0, di-sodium hydrogen phosphate / sodium hydroxide solution, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15614060 Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
6 x 100 mL
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
paquete de 6
di-Sodium hydrogen phosphate / sodium hydroxide solution
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1336-21-6
Fórmula molecular H5NO
Peso molecular (g/mol) 35.05
Número MDL MFCD00066650
Clave InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
Nombre IUPAC azanio;hidróxido
SMILES N.O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Buffer solution
Nombre de nota di-sodium hydrogen phosphate / sodium hydroxide solution
Densidad 1.00g/mL at 20°C
Cantidad 6 x 100 mL
Número UN NONH for all modes of transport