Learn More
Buffer solution, 12.0, di-sodium hydrogen phosphate / sodium hydroxide solution, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
6 x 100 mL
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
paquete de 6
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Buffer solution |
Nombre de nota | di-sodium hydrogen phosphate / sodium hydroxide solution |
Densidad | 1.00g/mL at 20°C |
Cantidad | 6 x 1 L |
Número UN | NONH for all modes of transport |