Learn More
Buffer solution pH 4.0 (20°C), With fungicide, citric acid / sodium hydroxide / sodium chloride solution, traceable to SRM from NIST, Honeywell Fluka™
With fungicide, citric acid / sodium hydroxide / sodium chloride solution, traceable to SRM from NIST
43.98€ - 336.41€
CAS 1336-21-6
Fórmula molecular H5NO
Peso molecular (g/mol) 35.05
Número MDL MFCD00066650
Clave InChI VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 14923
ChEBI CHEBI:18219
Nombre IUPAC azanio;hidróxido
SMILES N.O
Ver más especificaciones
Productos 6
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15674020
Ver documentos
Honeywell-Fluka
33643-100ML
100 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15604030
Ver documentos Detalles de la promoción
Honeywell-Fluka
33643-500ML
500 mL
43.98€
500 ml
15694020
Ver documentos
Honeywell-Fluka
33643-1L
1 L
64.33€
1 litro
15614030
Ver documentos
Honeywell-Fluka
33643-5L-VP
5 L
121.07€
5 litros
15624030
Ver documentos
Honeywell-Fluka
33643-6X1L
6 x 1 L
336.41€
paquete de 6
15684020
Ver documentos
Honeywell-Fluka
33643-10L-VP
10 L
179.49€
10 litros
Descripción
Descripción
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
1336-21-6
35.05
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:18219
N.O
H5NO
MFCD00066650
14923
azanio;hidróxido
Especificaciones
Buffer solution
4.0
MFCD00066650
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
azanio;hidróxido
14923
1336-21-6
H5NO
NONH for all modes of transport
N.O
35.05
CHEBI:18219
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P280-P305 + P351 + P338-P337 + P313