Learn More
Solución tamponada de pH 9,0 (20 °C), solución tamponada de pH 9,0 (20 °C), Honeywell Fluka™
Bórax/ácido clorhídrico, trazable al SRM de NIST
18.48€ - 336.41€
CAS | 1336-21-6 |
---|---|
Fórmula molecular | H5NO |
Peso molecular (g/mol) | 35.05 |
Clave InChI | VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 14923 |
ChEBI | CHEBI:18219 |
SMILES | N.O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15614040
|
Honeywell-Fluka
33648-100ML |
100 mL | N/A | ||||||
15644040
|
Honeywell-Fluka
33648-500ML |
500 mL |
38.25€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15664040
|
Honeywell-Fluka
33648-6X100ML |
6 x 100 mL | N/A | ||||||
15634040
|
Honeywell-Fluka
33648-1L |
1 L |
64.33€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15684040
|
Honeywell-Fluka
33648-6X500ML |
6 x 500 mL | N/A | ||||||
15654040
|
Honeywell-Fluka
33648-5L-VP |
5 L | N/A | ||||||
15674040
|
Honeywell-Fluka
33648-6X1L |
6 x 1 L |
336.41€
paquete de 6 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15624040
|
Honeywell-Fluka
33648-10L-VP |
10 L |
179.49€
10 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
1336-21-6 | |
35.05 | |
14923 | |
N.O |
H5NO | |
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:18219 |
Especificaciones
Buffer solution | |
9.0 | |
MFCD00066650 | |
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N | |
azanio;hidróxido | |
14923 |
1336-21-6 | |
H5NO | |
NONH for all modes of transport | |
N.O | |
35.05 | |
CHEBI:18219 |