Learn More
Solución tampón Duracal de pH 9,21 (25 °C), materiales de referencia NIST/PTB, certificado DKD, Honeywell Fluka™
250 mL, certified buffer solution traceable to NIST/PTB reference materials, DKD certified
40.34€ - 89.33€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Buffer Solution Duracal Ph 9.21 (25°C) |
---|---|
Nombre de nota | Certified buffer solution traceable to NIST/PTB reference materials, DKD certified |
Color | Azul |
Número UN | NONH for all modes of transport |
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Buffer Solution Duracal Ph 9.21 (25°C) | |
Certified buffer solution traceable to NIST/PTB reference materials, DKD certified | |
Azul | |
NONH for all modes of transport |