Learn More
Solución tampón, pH 1,679, Reagecon™
Reagecon's pH Buffer Solution at 25°C is tested and certified by an ISO17025 Accredited Test Method (INAB Ref: 264T) and NIST traceable, has guaranteed stability throughout its entire shelf life, even after opening the bottle.
34.70€ - 35.45€
Especificaciones
Punto de fusión | 0°C |
---|---|
Punto de ebullición | 100°C |
Color | Incolora |
pH | 1.679 ±0.01 |
Forma física | Liquid |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11862422
|
Reagecon
42508 |
250 ml | N/A | ||||||
11832643
![]() |
Reagecon
101679 |
500 ml |
35.45€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Para garantizar mediciones de pH fiables y notificables, este estándar de tampón de pH es directamente trazable a la escala de pH de la IUPAC mediante una cadena de trazabilidad ininterrumpida. El análisis trazable es necesario para la coherencia y la aceptación universal de los resultados de pH, incluida la aceptación por los organismos reguladores.
- Calibrado a un valor de precisión estándar del NIST
- Acreditado por la ISO 17025
Especificaciones
0°C | |
Incolora | |
Liquid | |
Yes |
100°C | |
1.679 ±0.01 | |
Característica | |
Fully miscible in water |