Especificaciones
Punto de fusión | 0°C |
Color | Incolora |
pH | 13 |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 1 L |
Tipo de solución | Tampón |
Formulación | Glicina-NaCl-NaOH |
Olor | Odorless |
Información de solubilidad | Soluble en agua |
Título del producto
Solución tampón de pH 13, Chem Lab™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido