Learn More
Buffer solution pH 3.0 (20°C), Citric acid / sodium hydroxide / sodium chloride solution, with fungicide, traceable to SRM from NIST and PTB, Honeywell Fluka™
Citric acid / sodium hydroxide / sodium chloride solution, with fungicide, traceable to SRM from NIST and PTB
Marca:  Honeywell Fluka 31046-6X1L
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15673180
  • 369.05€ / paquete de 6
Descripción
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Buffer solution pH 3.0 (20°C)
1310-73-2, 77-92-9, 7647-14-5, 7732-18-5
≥98.0000%
6 x 1 L
NONH for all modes of transport
Citric acid / sodium hydroxide / sodium chloride solution, with fungicide, traceable to SRM from NIST and PTB
≥98.0000%
1.000 g/cm3
Frasco de polietileno
Puriss. P.a.