Learn More
Solución tampón pH 3.00
Tienda Reagecon Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 ml
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
500 ML
Descripción
Para garantizar mediciones de pH fiables y notificables, este estándar de tampón de pH es directamente trazable a la escala de pH de la IUPAC mediante una cadena de trazabilidad ininterrumpida. El análisis trazable es necesario para la coherencia y la aceptación universal de los resultados de pH, incluida la aceptación por los organismos reguladores.
- Trazables a SRM para el NIST
- Certificación ISO 9001:2008
- Acreditado por la ISO 17025
Especificaciones
Especificaciones
Punto de fusión | 0°C |
Punto de ebullición | 100°C |
Color | Incolora |
pH | 3 |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 500 ml |
Tipo de solución | Tampón de pH |
Olor | Característica |
Trazabilidad según el NIST | Sí |
Información de solubilidad | Fully miscible in water |