Learn More
Solución tampón de pH 7,413 (25 °C), con fungicida, según DIN 19266, Honeywell Fluka™
Tienda Honeywell Fluka Productos
Click to view available options
Cantidad:
6 x 1 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Buffer solution pH 7.413 (25°C) |
Nombre de nota | With fungicide, according to DIN 19266 |
Punto de ebullición | 100°C |
% mín. CAS | ≥90.0000% |
% máx. CAS | ≤100.0000%, ≤1.0000% |
CAS | 7558-79-4, 7778-77-0 |
Densidad | 1.000 g/cm3 |
Cantidad | 6 x 1 L |
Tipo de solución | Buffer |
Envase | Poly Bottle |